Key Documents
8.21667
Sigma-Aldrich
Trichloroethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloroethylsilane, Ethyltrichlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5Cl3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
204-072-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
36 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
385 °C
Potenza
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
2.68 % (v/v)
P. eboll.
98 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-105 °C
Temp. transizione
flash point 14 °C
Densità
1.24 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup