Documenti fondamentali
8.08255
Sigma-Aldrich
Trichloromethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloromethylsilane, Methyltrichlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3Cl3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
200-902-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
189 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>500 °C
Limite di esplosione
5.5-10.4 % (v/v)
Punto di fusione
-90 °C
Temp. transizione
flash point -1 °C
Densità
1.27 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](Cl)(Cl)(Cl)C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup