M85301
Methyltrichlorosilane
99%
Sinonimo/i:
MTS, Trichloro(methyl)silane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
150 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>760 °F
Limite di esplosione
11.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
66 °C (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a reagent for the surface-functionalization of fabrics and mesoporous materials to increase their hydrophobicity.
- As a source of silicon to synthesize silica doped carbon nanotubes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?