440272
Dichlorodimethylsilane
≥99.5%
Sinonimo/i:
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
70 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Organosilanes for Cross-coupling
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
440272-1L | 4061832253206 |
440272-100ML | 4061837534324 |
440272-250ML |