302449
Chloro(dimethyl)thexylsilane
95%
Sinonimo/i:
Chlorodimethyl(1,1,2-trimethylpropyl)silane, Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)chlorosilane, Dimethyl-thexylchlorosilane, Dimethylthexylsilyl chloride, TDSCl, Thexyldimethylsilyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?