Key Documents
8.08540
Sigma-Aldrich
Ethyl pentanoate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
208-726-1
Tensione di vapore
3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
400 °C
Limite di esplosione
1 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/589 1.399
P. eboll.
145 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-91 °C
Temp. transizione
flash point 35 °C
Solubilità
2.23 g/L
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup