567569
Spautin-1
a quinazolin compound that acts as a specific and potent inhibitor of autophagy
Sinonimo/i:
Spautin-1, Autophagy Inhibitor II, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, C43, 6-fluoro-N-[4-fluorobenzyl]quinazolin-4-amine, Specific and Potent AUtophagy Inhibitor 1, Autophagy Inhibitor II
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)CNc2ncnc3c2cc(cc3)F
InChI
1S/C15H11F2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)8-18-15-13-7-12(17)5-6-14(13)19-9-20-15/h1-7,9H,8H2,(H,18,19,20)
AWIVHRPYFSSVOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3