H0915
Hydroxychloroquine sulfate
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory
Sinonimo/i:
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hydroxychloroquine sulfate, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >20 mg/mL
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Applicazioni
- as an inhibitor of autophagy to treat cells for apoptosis assay to study the role of pirarubicin induced autophagy in bladder cancer cell line
- to evaluate the antiviral mechanism of hydroxychloroquine against DENV-2 (dengue virus-2) infection by immunofluorescence assay
- to inhibit lysosome fusion with the autophagosome
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance