662141
PR-619
≥99% (HPLC), solid, DUB inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
DUB Inhibitor V, PR-619, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UCH-L1 Inhibitor IV, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UC
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
DUB Inhibitor V, PR-619, The DUB Inhibitor V, PR-619 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige to yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3