539132
Protease Inhibitor Cocktail II
lyophilized, for the inhibition of aspartic, cysteine, serine, metalloproteases and aminopeptidases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Protease inhibitor cocktail
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Protease Inhibitor Cocktail Set II, The Protease Inhibitor Cocktail Set II controls the activity of Protease. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
1 set (1 vial of protease inhibitor cocktail plus 1 vial of 1.0 ml DMSO)
5 sets (5 vials of protease inhibitor cocktail plus 5 vials of 1.0 ml DMSO)
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Aspartic, cysteine, serine, and metalloproteases as well as aminopeptidases
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C