GE80-6501-23
Protease Inhibitor Mix
Cytiva 80-6501-23
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 80-6501-23
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Protease inhibitor cocktail specifically developed for sample preparation in 2-D studies
- No EDTA is used, which allows optimal nuclease activity for removing nucleic acids from samples
- Contains a mixture of both competitive and noncompetitive protease inhibitors that inhibit serine, cysteine, and calpain proteases.Optionally, EDTA may be added to inhibit metalloproteases.
- Optimized concentration for excellent inhibition of protease activities.
- Effectively inhibits over 95% of protease activity.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protease Inhibitor Mix from GE Healthcare inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.