GERPN6302
Iodoacetamide
Cytiva RPN6302, pack of 25 g
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pack of 25 g
Produttore/marchio commerciale
Cytiva RPN6302
Colore
Yellowish
Solubilità
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a component in urea-sodium dodecyl sulfate (SDS) buffer for yeast cell lysis in immunoprecipitation assay
- in equilibration of pH gradient strips during the second dimension run in isoelectric focusing
- as a protein alkylation agent
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Ultrapure, proteomic-grade iodoacetamide is used for efficient alkylation of thiols while minimizing oxidation of the competing thiol pairs in protein samples.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Rehydration Solutions