407710
α-Iodoacetamide
≥99% (HPLC), crystalline solid, cysteine protease inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
α-Iodoacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
product name
α-Iodoacetamide, α-Iodoacetamide, CAS 144-48-9, is an irreversible inhibitor of several cysteine proteases.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 1:20
DMF: soluble
ethanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cysteine proteases
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3