5.34032
NOX Inhibitor IV, GKT136901
Sinonimo/i:
NOX Inhibitor IV, GKT136901, 2-(2-Chlorophenyl)-4-methyl-5-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-pyrazolo-[4,3-c]pyridine-3,6(2H,5H)-dione, NADPH Oxidase Inhibitor IV, Dual NOX4/NOX1 Inhibitor, GKT-136901
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow to brown
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)[n]2[nH]c3c([c]2=O)c([n]([c](c3)=O)Cc4ncccc4)C
InChI
1S/C19H15ClN4O2/c1-12-18-15(10-17(25)23(12)11-13-6-4-5-9-21-13)22-24(19(18)26)16-8-3-2-7-14(16)20/h2-10,22H,11H2,1H3
DNKYHHFCPXKFIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
NOX1- and NOX4-containing NADPH oxidase activity
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Laleu, B., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 7715.
Sedeek, M., et al. 2010. Am. J. Physiol. Renal Physiol.299, F1348.
WGK 3