Documenti fondamentali
218735
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor II
The Caspase Inhibitor II, also referenced under CAS 147837-52-3, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase Inhibitor II, Ac-VAD-CHO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H23N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 150 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)C(C)C)C
InChI
1S/C14H23N3O6/c1-7(2)12(16-9(4)19)14(23)15-8(3)13(22)17-10(6-18)5-11(20)21/h6-8,10,12H,5H2,1-4H3,(H,15,23)(H,16,19)(H,17,22)(H,20,21)/t8-,10-,12-/m0/s1
BGFYQRSQECIBIB-PEXQALLHSA-N
Descrizione generale
A potent and reversible inhibitor of caspases.
A potent and reversible pan-caspase inhibitor.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
pan-caspase
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ac-Val-Ala-Asp-CHO
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3