SML2546
GLX351322
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[2-[4-(2-Furanylcarbonyl)-1-piperazinyl]acetyl]amino]-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C1=C(NC(CN2CCN(C(C3=CC=CO3)=O)CC2)=O)SC4=C1CCC4)OCC
InChI
KEVHLTCEMHIJTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)