00891
Dextran
analytical standard, for GPC, 50,000
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
for GPC
Livello qualitativo
Forma fisica
powder or crystals
PM
Mn ~35,600
Mp ~43,500
Mw ~48,600
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.36
applicazioni
food and beverages
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?