SML2770
GSK2795039
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
GSK 2795039, GSK-2795039, N-(1-Isopropyl-3-(1-methylindolin-6-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-sulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(NC1=C2C(N(C(C)C)C=C2C3=CC4=C(C=C3)CCN4C)=NC=C1)(C5=NN(C)C=C5)=O
InChI
FMWVTCZKCXPKFW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)