300260
Diphenyleneiodonium Chloride
≥97% (HPLC), crystalline solid, eNOS inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Diphenyleneiodonium Chloride, DPI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Diphenyleneiodonium Chloride, A cell-permeable, irreversible inhibitor of endothelial nitric oxide synthase (eNOS).
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I+]1c2c(cccc2)c3c1cccc3.[Cl-]
InChI
1S/C12H8I.ClH/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11;/h1-8H;1H/q+1;/p-1
FCFZKAVCDNTYID-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
eNOS
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Majander, A., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 21037.
Weir, E.K., et al. 1994. J. Appl. Physiol. 76, 2611.
Wang, Y.X., et al. 1993. Br. J. Pharmacol.110, 1232.
Wang, Y.X., and Pang, C.C. 1993. Br. J. Pharmacol.109, 1186.
Stuehr, D.J., et al. 1991. FASEB J.5, 98.
Handcock, J.T., and Jones, O.T.G. 1987. Biochem. J.242, 103.
WGK 3