444288
MMP-2 Inhibitor III
The MMP-2 Inhibitor III, also referenced under CAS 704888-90-4, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2 Inhibitor III, (2-((Isopropoxy)-(1,1ʹ-biphenyl-4-ylsulfonyl)-amino))-N-hydroxyacetamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
methanol: 100 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N(OC(C)C)CC(=O)NO)c1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-13(2)24-19(12-17(20)18-21)25(22,23)16-10-8-15(9-11-16)14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13,21H,12H2,1-2H3,(H,18,20)
PHGLPDURIUEELR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rossello, A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 2441.
WGK 1