444278-M
MMP-9 Inhibitor I
≥93% (HPLC), solid, MMP-9 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
MMP-9 Inhibitor I
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MMP-9 Inhibitor I, MMP-9 Inhibitor I, CAS 1177749-58-4, is a cell-permeable, potent, and reversible MMP-9 Inhibitor (IC₅₀ = 5 nM). At high concentration inhibits MMP-1 (IC₅₀ = 1.05 µM) & MMP-13 (IC₅₀ = 113 nM).
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
5 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(N(Cc3ccccc3)c2c(cc(cc2C(=O)NO)CN(CC)CC)C)Oc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C27H33N3O5S/c1-5-29(6-2)18-22-16-20(3)26(25(17-22)27(31)28-32)30(19-21-10-8-7-9-11-21)36(33)35-24-14-12-23(34-4)13-15-24/h7-17,32H,5-6,18-19H2,1-4H3,(H,28,31)
OIYCVCCJVZCTIX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-9
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1