444249
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II
The MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, also referenced under CAS 193807-60-2, controls the biological activity of MMP-2/MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2/MMP-9 Inhibitor II, (2R)-[(4-Biphenylylsulfonyl)amino]-N-hydroxy-3-phenylpropionamide, BiPS, BiPS
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MMP-2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mifune, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 26592.
Zhang, H., et al. 2004. Circ. Res.95, 989.
Tamura, Y., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 640.
WGK 1