444293
MMP-9 Inhibitor II
The MMP-9 Inhibitor II controls the biological activity of MMP-9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
MMP-9 Inhibitor II, MMP-9 PEX Inhibitor
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, light yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(CSC(NC(CCC)=C1)=NC1=O)NC2=CC=C(OC(F)F)C=C2
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2