444290
MMP Inhibitor V
The MMP Inhibitor V, also referenced under CAS 223472-31-9, controls the biological activity of MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP Inhibitor V, (2S,4S)-N-Hydroxy-5-ethoxymethyloxy-2-methyl-4-(4-phenoxybenzoyl)aminopentanamide, ONO-4817
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(O)C(=O)[C@H](C[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)Oc2ccccc2)COCOCC)C
InChI
1S/C22H28N2O6/c1-3-28-15-29-14-18(13-16(2)21(25)24-27)23-22(26)17-9-11-20(12-10-17)30-19-7-5-4-6-8-19/h4-12,16,18,27H,3,13-15H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,18-/m0/s1
HDWWQELUBWGQGA-WMZOPIPTSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Ito, N., et al. 2004. Biochem. Biophys. Res. Commun.314, 1008.
Shiraga, M., et al. 2002. Cancer Res.62, 5967.
Mori, T., et al. 2001. Exp. Biol. Med.226, 429.
Yamada, A., et al. 2000. Inflamm. Res.49, 144.
WGK 1