C7642
Concanavalin A from Canavalia ensiformis (Jack bean)
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
Sinonimo/i:
ConA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Canavalia ensiformis
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Tipo
Type IV
Stato
lyophilized powder
Composizione
Protein, 5-15% biuret
Grado di funzionalizzazione
3-6 mol FITC per mol protein
Impurezze
Carbohydrate, essentially free
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)