171610
Anti-Amyloid Precursor Protein, C-Terminal (751-770) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-0443, Anti-APP-CT20
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1:1000)
Immunohistochemistry (1:1000)
Immunoprecipitation (1:1000)
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1