Documenti fondamentali
AB5078P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-beta amiloide 1-42
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
chicken, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Le placche cerebrali e vascolari associate alla malattia d′Alzheimer (AD) sono composte principalmente da un accumulo del peptide beta amiloide (Ab). Ab deriva dalla scissione della proteina precursore dell'amiloide (APP) ed ha una lunghezza variabile (da 39 a 43 aminoacidi). I peptidi Ab [1-40], Ab [1-42] e Ab [1-43] risultano, rispettivamente, dalla scissione di APP dopo i residui 40, 42 o 43. La scissione viene effettuata dalle gamma-secretasi durante l'ultima fase di processamento dell'APP. I peptidi Ab [1-40], [1-42] e [1-43] sono i principali costituenti delle placche e dei grovigli neurofibrillari che si osservano nella malattia di Alzheimer. Per potere studiale la biologia dell'AD sono stati sviluppati diversi tipi di peptidi e di anticorpi specifici per i peptidi Ab.
Specificità
Riconosce il peptide amiloide 1-42. L′anticorpo non mostra una reattività apprezzabile con il peptide beta amiloide 1-40, come rivelato mediante saggio ELISA.
Uno dei meccanismi più precoci e più importanti a monte della perdita di memoria e del declino cognitivo osservati nella malattia d’Alzheimer (AD) è quello della scissione proteolitica della proteina precursore dell′amiloide (APP, cromosoma 21), con il rilascio di corti peptidi composti da 40, 42 & 43 amminoacidi (beta-amiloide 1-40, 1-42 e 1-43). La polimerizzazione del peptide beta-amiloide il suo successivo deposito a livello neuronale (amiloide) porta alla degenerazione dei neuroni coinvolti nella memoria e nelle funzioni cognitive.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Sequenza peptidica di sei amminoacidi dell'estremità C-terminale del peptide beta-amiloide 1-42 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica (paraffina):
Western blotting:
sono stati utilizzati 1-10 µg/mL di un lotto usato in precedenza. (rilevazione chemiluminescente).
ELISA:
una diluizione 1:10.000-1:100.000 di un lotto usato in precedenza è stata utilizzata su 50-100 ng di peptide immunogeno/pozzetto.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
L'anticorpo anti-beta-amiloide 1-42 è un anticorpo diretto contro la beta-amiloide 1-42 adatto per ELISA, IH, IH(P) & WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Testato di routine in immunoistochimica (sezioni in paraffina) su cervello con malattia d’Alzheimer.
Immunoistochimica (sezioni in paraffina):
colorazione con anticorpo anti beta-amiloide (cat. # AB5078P) su cervello con malattia d’Alzheimer. Tessuto pretrattato con citrato, pH 6.0. L′anticorpo è stato diluito a 1:35 utilizzando il sistema di rilevamento IHC-Select con HRP-DAB. L'immunoreattività è visibile come colorazione a livello dei depositi di placca (marrone) o come deposizione di amiloide vascolare cerebrale nelle pareti dei vasi sanguigni (marrone).
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, formato liquido in tampone contenente PBS con BSA allo 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto di cervello con malattia d′Alzheimer, estratto totale di tessuto di cervello di topo. C03-801.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Neuroglobin attenuates beta-amyloid neurotoxicity in vitro and transgenic Alzheimer phenotype in vivo.
Khan, AA; Mao, XO; Banwait, S; Jin, K; Greenberg, DA
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Accumulation of intraneuronal ?-amyloid 42 peptides is associated with early changes in microtubule-associated protein 2 in neurites and synapses.
Takahashi, RH; Capetillo-Zarate, E; Lin, MT; Milner, TA; Gouras, GK
Testing null
Nicotinic receptor agonists and antagonists increase sAPPalpha secretion and decrease Abeta levels in vitro.
M Mousavi,E Hellstrom-Lindahl
Neurochemistry International null
Mitochondrial dihydrolipoyl succinyltransferase deficiency accelerates amyloid pathology and memory deficit in a transgenic mouse model of amyloid deposition.
M Dumont, DJ Ho, NY Calingasan, H Xu, G Gibson, MF Beal
Free radical biology & medicine null
N-iminoethyl-L-lysine improves memory and reduces amyloid pathology in a transgenic mouse model of amyloid deposition.
M Dumont, E Wille, NY Calingasan, C Nathan, M Flint Beal, MT Lin
Neurochemistry International null