Documenti fondamentali
AB2286
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils OC
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anti-Amyloid Fibrils OC Antibody, serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
Descrizione generale
Amyloid monomeric proteins can sometimes oligomerize into destructive amyloid fibrils. Amyloidogenic conformations of non-disease related proteins can be created by partial protein misfolding or denaturation. ’
Specificità
This antibody recognizes generic epitopes common to many amyloid fibrils and fibrillar oligomers, but not prefibrillar oligomers or natively folded proteins. β
Immunogeno
ß
Applicazioni
Analisi con metodica Dot Blot: 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid fibrils in monomers, oligos, and fibrils.
Anti-Amyloid Fibrils OC Antibody is an antibody against Amyloid Fibrils OC for use in IP, IC, IH, ELISA, WB, DB.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid fibrils in monomers, oligos, and fibrils.
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio contenente lo 0,05% di azoturo di sodio.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20°C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale di pazienti con malattia di Alzheimer.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hugo M Botelho et al.
The Journal of biological chemistry, 287(50), 42233-42242 (2012-10-19)
S100A6 is a small EF-hand calcium- and zinc-binding protein involved in the regulation of cell proliferation and cytoskeletal dynamics. It is overexpressed in neurodegenerative disorders and a proposed marker for Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Following recent reports of amyloid formation
Methylene blue modulates huntingtin aggregation intermediates and is protective in Huntington's disease models.
Sontag, EM; Lotz, GP; Agrawal, N; Tran, A; Aron, R; Yang, G; Necula, M; Lau et al.
The Journal of Neuroscience null
Sivan Peled et al.
Scientific reports, 7(1), 544-544 (2017-04-05)
The intercellular spreading of protein assemblies is a major factor in the progression of neurodegenerative disorders. The quantitative study and visualization of cell-to-cell propagation using tagged-proteins is challenging due to the steric effect of relatively large fluorescence tags and the
Sofia B Carvalho et al.
PloS one, 8(10), e76629-e76629 (2013-10-08)
S100 proteins are small dimeric calcium-binding proteins which control cell cycle, growth and differentiation via interactions with different target proteins. Intrinsic disorder is a hallmark among many signaling proteins and S100 proteins have been proposed to contain disorder-prone regions. Interestingly
Peng Liu et al.
Cell reports, 11(11), 1760-1771 (2015-06-09)
The accumulation of amyloid-β (Aβ) as amyloid fibrils and toxic oligomers is an important step in the development of Alzheimer's disease (AD). However, there are numerous potentially toxic oligomers and little is known about their neurological effects when generated in