T1892
Thioflavine S
Practical grade, powder
Sinonimo/i:
Direct Yellow 7
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Thioflavine S, practical grade
Grado
practical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
light beige to dark beige, to Dark Brown
Solubilità
ethanol: water (1:1): 1 mg/mL
λmax
360-380
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3