Documenti fondamentali
MAB2166
Sigma-Aldrich
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1HU-4C8
Sinonimo/i:
Huntingtin, Huntington′s Disease Protein, HD Protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteina huntingtina, a.a. 181-810, clone 1HU-4C8, ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1HU-4C8, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, rabbit
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse, human, hamster, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
La malattia di Huntington (HD) è una patologia neurodegenerativa ereditaria di carattere progressivo, caratterizzata da alterazioni della personalità, compromissione motoria e demenza sottocorticale. La causa molecolare della malattia è l′espansione del trinucleotide CAG, codificante la poliglutamina nel primo esone di un gene del cromosoma 4 (4p16.3), che normalmente produce una proteina 3136 a.a. (~350 kDa) ampiamente espressa, detta huntingtina, la cui funzione non è chiara. La proteina è presente nella regione perinucleare insieme ai microtubuli e nella regione centrosomiale insieme alla gamma-tubulina. L′huntingtina è necessaria per la sopravvivenza neuronale ed è coinvolta nel traffico delle vescicole sinaptiche e nel legame dei microtubuli. Potrebbe svolgere anche un ruolo nell′apoptosi. Nella HD, le cellule neuronali con la forma mutante di huntingtina possiedono aggregati intranucleari del frammento N-terminale, che provocano dannose inclusioni nelle sedi perinucleari e la morte cellulare dei neuroni striatali. La forma wild-type dell′huntingtina e l′anti-huntingtina riducono l′aggregazione e la tossicità cellulare della forma mutante di huntingtina nei modelli di HD in cellule di mammifero. L′huntingtina interagisce notoriamente con GAPDH, HAP-1, SP1 e TAFII130.
Specificità
Proteina huntingtina. Assenza di reattività crociata rilevabile con altre proteine con metodica Western blot.
Immunogeno
Epitopo: a.a. 181-810
Frammento di huntingtina da a.a. 181-810 come proteina di fusione.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
ELISA:
Una diluizione di 1:500-1:5000 di un precedente lotto è stata utilizzata in ELISA.
Immunoistochimica:
Una diluizione di 1:500-1:5000 di un precedente lotto è stata utilizzata su sezioni in paraffina congelate e passate in forno a microonde (tessuti umani).
Immunocitochimica:
Una diluizione di 1:500-1:5000 di un precedente lotto è stata utilizzata su cellule trasfettate.
Immunoprecipitazione:
Una diluizione di 1:500-1:5000 di un precedente lotto è stata utilizzata in immunoprecipitazione.
Western blot:
1:500-1:5000. Dovrebbe rilevare una banda migrante a circa 350-400 kDa con la metodica Western blot (Nature Genetics 10:104-110.).
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-proteina huntingtina, a.a. 181-810, clone 1HU-4C8 è un anticorpo contro la proteina huntingtina da utilizzare per le analisi ELISA, IC, IH(P), IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutato abitualmente con metodica Western blot su lisati di cervello di topo.
Analisi con metodica Western blot:
La diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato la proteina huntingtina su 10 μg di lisati di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
350-400 kDa
Stato fisico
Liquido con IgG1κ monoclonale da ascite di topo senza conservanti
Non purificato
Stoccaggio e stabilità
Stabile per un anno a -20 ºC in aliquote non diluite dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento per evitare di danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di corteccia cerebrale umana normale
Altre note
Concentrazione: Per la concentrazione specifica del lotto, consultare il Certificato di analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tailor-made RNAi knockdown against triplet repeat disease-causing alleles.
Takahashi, M; Watanabe, S; Murata, M; Furuya, H; Kanazawa, I; Wada, K; Hohjoh, H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
C L Benn et al.
Neuroscience, 147(2), 354-372 (2007-06-05)
A yeast artificial chromosome (YAC) mouse model of Huntington's disease (YAC128) develops motor abnormalities, age-dependent striatal atrophy and neuronal loss. Alteration of neurotransmitter receptors, particularly glutamate and dopamine receptors, is a pathological hallmark of Huntington's disease. We therefore analyzed neurotransmitter
Co-localization of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and wild-type huntingtin in normal and quinolinic acid-lesioned rat brain
Fusco, F.R. et al.
The European Journal of Neuroscience, 18, 1-10 (2003)
L Cai et al.
Neuroscience, 181, 196-205 (2011-03-15)
The transcription regulator, neuron-restrictive silencer factor (NRSF), also known as repressor element-1 silencing transcription factor (REST), plays an important role in neurogenesis and various neuronal diseases such as ischaemia, epilepsy, and Huntington's disease. In these disease processes, neuronal loss is
M O Hebb et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 13(9), 1099-1106 (1999-05-25)
Huntington's disease (HD) is one of a number of neurodegenerative disorders caused by expansion of polyglutamine-encoding CAG repeats within specific genes. Huntingtin, the protein product of the HD gene, is widely expressed in neural and nonneural human and rodent tissue.