MABN2427
Anti-ATN1 Antibody
mouse monoclonal, MW1
Sinonimo/i:
Htt mutant, PolyQ-Htt, Clone MW1, Atrophin-1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-polyQ specific Antibody, clone MW1, clone MW1, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MW1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATN1(1822)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in applicazioni di immunoistochimica (Rodic, N., et. al. (2001). Brain Res Bull.
un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare LINE-1 ORF1p in applicazioni di immunoistochimica (Rodic, N., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(32):21647-58).
Qualità
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare l'espansione di ripetizioni di poliQ in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di topo. Non reagisce con la proteina htt normale.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
WGK 1