ABN240
Anti-Amyloid, β 1-40, aβ Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, 1.N-APP2.Soluble APP-alpha, S-APP-alpha3.Soluble APP-beta, S-APP-beta4.C995.Beta-amyloid protein 42, Be
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA: A representative lot detected Amyloid, B 1-40 in ELISA (Direct).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Amyloid, B 1-40 on 10 µg of human Alzheimer brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human Alzhiemer brain tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1