MAB1572
Anti-Parvalbumin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PARV-19
Sinonimo/i:
Anti-D22S749
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-parvalbumina, ascites fluid, clone PARV-19, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PARV-19, monoclonal
Reattività contro le specie
feline, rabbit, goat, frog, fish, human, pig, bovine, rat, mouse, canine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PVALB(5816)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
un lotto precedente è stato utilizzato in un saggio di immunoperossidasi indiretta alla diluizione 1:1000-1:2000. Un lotto precedente di questo anticorpo ha rivelato la parvalbumina su sezioni di tessuto di cervelletto di ratto fissato in formalina e incluso in paraffina. La fissazione non sembra compromettere la capacità del MAB1572 di rivelare la parvalbumina.
Immunocitochimica:
Un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato su neuroni in coltura.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Qualità
Saggio di Western blotting:
una diluizione 1:1000 di questo lotto ha rivelato la presenza di parvalbumina in 10 μg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto cerebrale, neuroni in coltura
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato