Documenti fondamentali
AB143
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Choline acetylase, acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, choline acetyltransferase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome del prodotto
Anticorpo anti-colina acetiltransferasi (ChAT), serum, Chemicon®
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, feline, bat, rat, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
cat ... Chat(751512)
human ... CHAT(1103)
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
rhesus monkey ... Chat(709977)
Descrizione generale
L′acetilcolina (ACh) è un neurotrasmettitore comune a motoneuroni, neuroni del sistema nervoso autonomo pregangliari, neuroni del sistema parasimpatico pre e postgangliari, diverse regioni cerebrali e alcune cellule staminali emergenti neuron-like. Il metabolismo dell′Ach è relativamente semplice e coinvolge due soli enzimi: la colina acetiltransferasi (ChAT) per la sintesi e l′acetilcolinesterasi (AChE) per la degradazione. L′acetilcolina non svolge molte altre funzioni nei neuroni oltre alla neurotrasmissione e sembra essere neurone-specifica. Apparentemente, solo i neuroni colinergici possiedono quantità significative di ChAT, il che fa dell′anti-colina acetiltransferasi un marcatore specifico particolarmente utile.
Specificità
La reattività con altre specie non è stata confermata con IHC.
Neuroni colinergici nel cervello e nel sistema nervoso centrale.
Applicazioni
Immunoprecipitazione
Un lotto precedente diluito 1:200 ha immunoprecipitato la ChAT attiva di 68 kDa da cervello e placenta. Precipita anche una proteina di 27 kDa che è co-espressa con la ChAT (senza condividerne l'attività) in alcuni neuroni colinergici del sistema nervoso centrale dell'uomo e forse di altri mammiferi.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-colina acetiltransferasi (ChAT) è idoneo per scopi di IH, IH(P), IP & WB e conta oltre 70 citazioni in letteratura.
Qualità
Valutata abitualmente in immunoistochimica (paraffina) su tessuto normale di corteccia cerebrale.
Analisi in immunoistochimica (paraffina)
Colorazione di ChAT (N° Cat. AB143) su corteccia cerebrale normale. Tessuto trattato senza recupero dell'antigene. L′anticorpo è stato diluito 1:100; sistema di rivelazione IHC-Select con HRP-DAB. L'immunoreattività è visibile sotto forma di un pattern di colorazione sul corpo cellulare, sui dendriti e sugli assoni dei neuroni (marrone).
Stato fisico
Antisiero policlonale di coniglio, liquido, senza conservanti.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto della corteccia cerebrale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
K Sasaki et al.
Neuroscience, 92(4), 1287-1294 (1999-07-30)
We examined the effects of repeated subcutaneous injections of an acidic fibroblast growth factor fragment analog, [Ala16] acidic fibroblast growth factor (1-29), on learning and memory and on the choline acetyltransferase immunoreactivity of forebrain neurons in senescence-accelerated mice. One group
B M Kramer et al.
Neuroscience, 94(4), 1163-1172 (2000-01-07)
The role of the p75 nerve growth factor receptor in the retrograde transport of neurotrophins in the adult CNS was investigated by comparing the transport of 125I-labeled neurotrophins by normal and p75 nerve growth factor receptor-deficient cholinergic septohippocampal neurons. In
U Greferath et al.
Neuroscience, 100(2), 363-373 (2000-09-29)
We investigated age-related changes in the number and size of neurons positive for the p75 neurotrophin receptor in the cholinergic basal forebrain of female Dark Agouti rats. Since the integrity of these neurons is known to be closely associated with
E Jolkkonen et al.
Neuroscience, 111(1), 133-149 (2002-04-17)
The amygdaloid complex has a key role in the modulation of behavioral responses in life-threatening situations, including the direction of attentional responses to sensory stimuli. The pathways from the amygdala to the basal forebrain cholinergic system, which projects to the
C E E M van der Zee et al.
Neuroscience, 110(4), 641-651 (2002-04-06)
The p75 low-affinity neurotrophin receptor (p75(LNTR)) appears to have various functions that include enhancing nerve growth factor (NGF)-mediated survival by increasing TrkA (high-affinity NGF receptor) efficiency, and mediating apoptosis by acting as a ligand-regulated pro-apoptotic receptor. Here, we investigated the