Documenti
10236276001
Roche
4′,6-diamidino-2-fenilindolo
4′,6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride
Sinonimo/i:
2-(4-amidinofenil)-6-indolocarbammidina, DAPI
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15N5 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.25
Beilstein:
4894417
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
>90%
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Roche
λmax
340 nm in aq. suspension
Fluorescenza
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
DAPI è parecchie volte più sensibile del bromuro di etidio per colorare il DNA in gel di agarosio. Può essere impiegato per fotoimpronte del DNA, rivelare sonde ibridizzate in applicazioni blotting visualizzando specificamente il complesso a doppio filamento, studiare i cambiamenti nel DNA e analizzare con la citometria di flusso il contenuto di DNA durante l′apoptosi. La colorazione via DAPI si è dimostrata un metodo di rivelazione sensibile e specifico dei micoplasma.
DAPI is a fluorescent dye that binds selectively to double-stranded DNA and forms strongly fluorescent DNA-DAPI complexes with high specificity. It is commonly used to detect mycoplasma in cell culture via fluorescence microscopy.
Azioni biochim/fisiol
Sonda fluorescente per DNA permeabile alle cellule che si attacca al solco minore. Si attacca al solco minore del DNA a doppio filamento (preferenzialmente a DNA ricco di T) a formare un complesso stabile con una fluorescenza circa 20 volte maggiore del DAPI da solo.
Qualità
Purity: >90% (from N)
Principio
The fluorescent dye DAPI binds selectively to DNA and forms strongly fluorescent DNA-DAPI complexes with high specificity. DAPI, once added to tissue culture cells, is rapidly taken up into cellular DNA, yielding highly fluorescent nuclei and no detectable cytoplasmic fluorescence. When the cells are contaminated with Mycoplasmas, characteristic discrete fluorescent foci are readily detected over the cytoplasm and sometimes in intercellular spaces.
Nota sulla preparazione
Working solution: Solubility: 25 mg/ml in water
Preparation of stock solution
Dissolve in double-dist. water to a final concentration of 1 to 5 mg/ml.
Note: Do not use any buffers.
Preparation of working solution
Dilute the stock solution with methanol to a final concentration of 1 μg/ml. The working solution is stable at 2 to 8 °C for about 6 months.
Storage conditions (working solution): Stock solution (1 to 5 mg/ml) at -15 to -25 °C for 12 months.
Working solution (1μg/ml) at 2 to 8 °C for about 6 months.
Ricostituzione
In 2 to 10 ml double-dist. water; 1 to 5 mg/ml final concentration.
Note: Prepare aliquots and store at -15 to -25 °C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
H Zou et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(2), 152-160 (2013-02-05)
Intense nanosecond pulsed electric fields (nsPEFs) have been known to promote apoptosis without physically changing membrane structure or damaging morphology of tumor cells. To determine the contribution of centrosome to the progression of apoptosis by nsPEFs, HeLa cells were exposed
Itsuko Nihonmatsu et al.
Biology open, 9(1) (2019-12-26)
Late-phase long-term potentiation (L-LTP) in hippocampus, thought to be the cellular basis of long-term memory, requires new protein synthesis. Neural activity enhances local protein synthesis in dendrites, which in turn mediates long-lasting synaptic plasticity. Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase IIα (CaMKIIα) is
Nicholas D Condon et al.
Bio-protocol, 10(2), e3494-e3494 (2020-01-20)
Cell surface protrusions include F-actin rich, wave-like ruffles that are erected transiently in response to stimuli and during cell migration. Macrophages are innate immune cells that ruffle constitutively and more dramatically in cells activated by pathogens. Dorsal ruffles and their
Clara Dobler et al.
Cells, 9(9) (2020-09-05)
DNA damage response inhibitors (DDRi) may selectively enhance the inactivation of tumor cells in combination with ionizing radiation (IR). The induction of senescence may be the key mechanism of tumor cell inactivation in this combinatorial treatment. In the current study
Sabyasachi Sen et al.
Human gene therapy, 21(10), 1327-1334 (2010-05-26)
The regenerative potential of bone marrow-derived endothelial progenitor cells (EPCs) has been adapted for the treatment of myocardial and limb ischemia via ex vivo expansion. We sought to enhance EPC function by the efficient genetic modification of EPCs in a