OP107
Anti-BRCA1 (Ab-4) Mouse mAb (SD118)
liquid, clone SD118, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SD118, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRCA1(672)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (2 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (2 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg, see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HBL-100 or SK-BR3 cells
Altre note
Cressman, V.L., et al. 1999. Cell Growth Differ.10, 1.
Irminger-Finger, I., et al. 1999. Biol. Chem.380, 117.
Xu, X., et al. 1999. Nat. Genet.22, 37.
Wilson, C.A., et al. 1999. Nat. Genet.21, 236.
Andres, J.L., et al. 1998. Oncogene16, 2229.
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Fan, S., et al. 1998. Int. J. Cancer77, 600.
Gowen, L.C., et al. 1998. Science281, 1009.
Hsu, L.C. and R.L. White. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 12983.
Shen, S.X., et al. 1998. Oncogene17, 3115.
Tulchin, N., et al. 1998. Int. J. Oncol.13, 513.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev11, 1226.
Ruffner, H. and I.M. Verma. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 7138.
Scully, R., et al. 1997. Cell90, 425.
Thakur, S., et al. 1997. Mol. Cell Biol.17, 444.
Wilson, C.A., et al. 1997. Oncogene14, 1.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin Oncol.23, 1.
Chen, Y., et al. 1996. Cancer Res.56, 3168.
Liu, C.Y., et al. 1996. Genes Dev.10, 1835.
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Scully, R., et al. 1996. Science272, 123.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Wilson, C.A. et al. 1996. Nat. Genet.13, 264.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
WGK 1