Documenti fondamentali
07-434
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-BRCA1
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
Anti-BRCAI, Anti-BRCC1, Anti-BROVCA1, Anti-FANCS, Anti-IRIS, Anti-PNCA4, Anti-PPP1R53, Anti-PSCP, Anti-RNF53
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRCA1(672)
Descrizione generale
Sono stati identificati due principali geni di suscettibilità per il cancro al seno, BRCA1 e BRCA2. Entrambi i geni sono considerati essere degli oncosopressori. Le mutazioni a carico di BRCA1 e BRCA2 sono responsabili della maggior parte dei casi famigliari di carcinoma mammario. Sulla base di analisi funzionali si è potuto stabilire che i prodotti dei geni BRCA1 e BRCA2 sono implicati sia nella regolazione della trascrizione che nel riparo del danno al DNA. BRCA1 agisce sulla regolazione del ciclo cellulare, la perdita di funzione di BRCA1 dovuta a una ridotta espressione porta all'arresto del ciclo cellulare attraverso i geni p53 e p21. In vivo, BRCA1 e BRCA2 sono espressi ai massimi livelli nelle cellule in rapida proliferazione. Ciò correla con l′osservazione effettuata in vitro secondo cui l′espressione di BRCA1 e BRCA2 è dipendente dal ciclo-cellulare Durante lo sviluppo della ghiandola mammaria, l'espressione di BRCA1 e BRCA2 è indotta nei compartimenti cellulari in rapida proliferazione.
Specificità
Riconosce BRCA1 umano
Immunogeno
Proteina di fusione con GST-tag, corrispondente agli amminoacidi 1301-1863 di BRCA1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Rileva BRCA1 con l′anticorpo anti-BRCA1, policlonale di coniglio, validato per l′uso in IHC, IP e WB. Questo anticorpo anti-BRCA1 è stato testato su campioni umani.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Qualità
Testato di routine in immunoblot su estratto nucleare di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
220 kDa
Stato fisico
Non purificato
Siero contenente lo 0,035% di azoturo di sodio e 30% glicerolo. Liquido a -20°C.
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N.Cat. 12-309, estratto nucleare di cellule HeLa. A 510 μL di lisato aggiungere un egual volume di tampone riducente Laemmli e fare bollire per 5 minuti per ottenere un campione ridotto. Caricare 20 μg di lisato ridotto/pozzetto in un minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Breast cancer-associated Abraxas mutation disrupts nuclear localization and DNA damage response functions.
Solyom, S; Aressy, B; Pylkas, K; Patterson-Fortin, J; Hartikainen, JM; Kallioniemi et al.
Science Translational Medicine null
Erin George et al.
JCI insight, 2(1), e89760-e89760 (2017-01-18)
Approximately 50% of high-grade serous ovarian cancers (HGSOCs) have defects in genes involved in homologous recombination (HR) (i.e., BRCA1/2). Preclinical models to optimize therapeutic strategies for HR-deficient (HRD) HGSOC are lacking. We developed a preclinical platform for HRD HGSOCs that
BAL1 and its partner E3 ligase, BBAP, link Poly(ADP-ribose) activation, ubiquitylation, and double-strand DNA repair independent of ATM, MDC1, and RNF8.
Yan, Q; Xu, R; Zhu, L; Cheng, X; Wang, Z; Manis, J; Shipp, MA
Molecular and cellular biology null
Judith J Luciani et al.
Journal of cell science, 119(Pt 12), 2518-2531 (2006-06-01)
We have recently demonstrated that heterochromatin HP1 proteins are aberrantly distributed in lymphocytes of patients with immunodeficiency, centromeric instability and facial dysmorphy (ICF) syndrome. The three HP1 proteins accumulate in one giant body over the 1qh and 16qh juxtacentromeric heterochromatins
The chromatin remodeling protein BRG1 modulates BRCA1 response to UV irradiation by regulating ATR/ATM activation.
Zhang, L; Chen, H; Gong, M; Gong, F
Frontiers in Oncology null