06-935
Anticorpo anti-recettore per gli estrogeni α
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ER-alpha, Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
1 of 4
Questo articolo | 04-1564 | 04-820 | 04-824 |
---|---|---|---|
polyclonal | F3-A, monoclonal | 60C, monoclonal | 68-4, monoclonal |
affinity isolated antibody | ascites fluid | culture supernatant | culture supernatant |
rabbit | mouse | rabbit | rabbit |
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- Applicazioni testate
- Immunoistochimica (paraffina): con un lotto rappresentativo alla diluizione 1:400 è stata ottenuta la rivelazione del recettore per gli estrogeni in sezioni dei seguenti tessuti umani: stomaco, cancro dell′utero, cancro della mammella e cancro della cervice.
- Immunoprecipitazione: con 4 µg/mL di un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunoprecipitazione del recettore per gli estrogeni dal lisato di cellule MCF-7.
- Immunocitochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:500 ha permesso di rivelare il recettore per gli estrogeni in cellule MCF-7.
- Nota: le effettive diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′operatore, poiché sia i campioni che le condizioni sperimentali possono variare. "
Epigenetica & funzione nucleare
Ormoni & recettori
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di cellule MCF7
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1