07-662
Anti-Estrogen-related Receptor α Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
hamster, mouse, rat, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESR1(2099)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1