AB9220
Anti-Nanog Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-NANOG/STM1, Anti-STM1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOG(79923)
mouse ... Nanog(71950)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Flow Cytometry: Cormier et al., 2006. Tissue Engineering 12:3233-3245.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Whole cell lysate from mouse embryonic stem cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1