Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
MAB348
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-APP A4, a.a. 66-81 di APP {NT}, clone 22C11
clone 22C11, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-APP A4, Anticorpo anti-proteina A4 precursore dell'amiloide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22C11, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, fish, human, mouse, canine, pig, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
La proteina precursore dell'amiloide β/A4 (APP) è una glicoproteina transmembrana di cui esistono tre isoforme. Essa è composta da un singolo dominio transmembrana, da un grande dominio N-terminale extracellulare e da una breve coda citoplasmatica C-terminale. Il gene APP è localizzato sul cromosoma umano 21 (21q21.3-q22).
Specificità
L′anticorpo anti-APP A4 reagisce con la molecola pre-A4 riconoscendo gli amminoacidi 66-81 nella regione N-terminale della pre-A4 (Hilbich et al., 1993). 22C11 riconosce tutte e tre le forme di APP, immatura ~110 kDa, sAPP ~120 kDa e matura ~130 kDa (Hoffmann et al., 2000). Inoltre, è nota la reattività crociata dell′anticorpo con APLP2 (Slunt, 1994).
Immunogeno
Epitopo: a.a. 66-81 di APP {regione N-terminale}
Proteina di fusione con il precursore A4 dell′Alzheimer (pre-A4695) ricombinante.
Applicazioni
L'anticorpo anti-APP A4, a.a. 66-81 dell'APP, clone 22C11, è utilizzato in immunoistochimica e in immunoblotting(1:1000).
Azioni biochim/fisiol
La proteina precursore dell'amiloide β/A4 (APP) in seguito a proteolisi genera il peptide β/A4. La deposizione extracellulare di questo peptide nel parenchima cerebrale e nei vasi sanguigni del cervello e delle meningi è un segno caratteristico della malattia di Alzheimer′. Mutazioni del gene APP determinano l′insorgenza precoce della malattia di Alzheimer ed emorragia cerebrale ereditaria con amiloidosi.
Descrizione del bersaglio
110/120/130 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina murina purificata con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8°C. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule e tessuti cerebrali
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Deletion of Mint proteins decreases amyloid production in transgenic mouse models of Alzheimer's disease.
Ho, A; Liu, X; Sudhof, TC
The Journal of Neuroscience null
Heme deficiency may be a factor in the mitochondrial and neuronal decay of aging.
Atamna, H; Killilea, DW; Killilea, AN; Ames, BN
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Gene expression profiles of APP and BACE1 in Tg SOD1G93A cortical cells.
O Spadoni, A Crestini, P Piscopo, L Malvezzi-Campeggi, I Carunchio, M Pieri, C Zona, A Confaloni
Cellular and Molecular Neurobiology null
Generation and initial characterization of FDD knock in mice.
Giliberto, L; Matsuda, S; Vidal, R; D'Adamio, L
Testing null
GLP-1 receptor stimulation reduces amyloid-beta peptide accumulation and cytotoxicity in cellular and animal models of Alzheimer's disease.
Li, Yazhou, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 19, 1205-1219 (2010)
Protocolli
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.