1.44155
PyroDetect Cryoblood
Cryopreserved blood pooled from 8 donors for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing, package of 2 vials
Sinonimo/i:
Cryopreserved blood
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP Chapter 2.6.30
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
package of 2 vials
pkg of 2 vials
Produttore/marchio commerciale
PyroDetect
applicazioni
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilità
configured for PyroDetect
pyrogenic bacteria
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Prodotti consigliati
Reference Standard Endotoxin (1.44161)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Controllo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1