1.44161
Reference Standard Endotoxin
EDQM endotoxin standard for Monocyte Activation Test
Sinonimo/i:
Endotoxin standard
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP Chapter 2.6.30
Livello qualitativo
Stato
solid
Caratteristiche
performs endotoxin standard curve in the MAT
Confezionamento
pkg of 1 vial
Produttore/marchio commerciale
PyroMAT®
applicazioni
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilità
configured for PyroDetect System
configured for PyroMAT® System
pyrogenic bacteria
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Ricostituzione
Prodotti consigliati
PyroDetect Cryoblood (1.44155)
PyroMAT® Kit (PYR0MATKIT)
PyroMAT® Cells (PYR0MATCELLS)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Note legali
Controllo
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2