Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
PYR0MATIL6
Millipore
Standard di interleuchina-6 per il sistema PyroMAT®
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
agenzia
EP Chapter 2.6.30
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 vial
Produttore/marchio commerciale
PyroMAT®
applicazioni
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilità
configured for PyroMAT®
pyrogenic bacteria
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il controllo IL-6 PYROMAT® consiste in un′interleuchina 6 (IL-6) ricombinante umana in conservante tamponato, fornita in forma liofilizzata. Viene utilizzato per le reazioni di controllo nel test ELISA per la determinazione dell'interleuchina IL-6 Il sistema PYROMAT® è una soluzione in vitro pronta per l′uso per la ricerca dei pirogeni mediante il test di attivazione dei monociti.
Applicazioni
Il controllo IL-6 PYROMAT® deve essere utilizzato con il Sistema PYROMAT® (test di attivazione dei monociti per la ricerca dei pirogeni) per la validazione specifica del prodotto al fine di valutare che il prodotto non interferisca con il metodo di rilevazione ELISA.
Caratteristiche e vantaggi
  • Facile da risospendere
  • Da utilizzare con il kit ELISA nel sistema PYROMAT®
Componenti
Interleuchina 6 umana ricombinante in conservante tamponato, fornita in forma liofilizzata
Ricostituzione
  • Risospendere la IL-6 di controllo in acqua priva di endotossine. Il volume di risospensione è indicato sull'etichetta del flaconcino
  • Miscelare con il Vortex per 15 minuti in agitazione delicata prima della diluizione
  • Se necessario, suddividere in aliquote: da una singola provetta è possibile ottenere 20 aliquote.
Prodotti consigliati
Da utilizzare con il Kit PYROMAT®(PYR0MATKIT)
Note legali
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3