Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
1.44158
Millipore
PyroDetect Interleukin Standard
Interleukin-1Beta standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
Sinonimo/i:
Interleukin-1β
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 20 tests
Confezionamento
pkg of 1 vials
Produttore/marchio commerciale
PyroDetect
applicazioni
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilità
configured for PyroDetect System
pyrogenic bacteria
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
PyroDetect Interleukin Standard is an Interleukin-1β Standard for control reactions in the Interleukin-1β ELISA. It is compatible for use with PyroDetect Kit. (921200), which is used for the detection and quantification of pyrogens based on the Monocyte-Activation Test (MAT).
Applicazioni
PyroDetect Interleukin Standard is used for Product Specific Validation with PyroDetect Kit, to check that the system actually detects interleukin-1β.
Stoccaggio e stabilità
Store unopened vial at 2-8 °C. Do not use after expiration date of the product.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2