1.15525
RINGER tablets
for the preparation of RINGER′S solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
tablet
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
pH-value (after autoclave): 6.8 - 7.2
Weight (min): ≥ 1.47 g
Weight (max): ≤ 1.79 g
Suitability (microbiological): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Revised EN ISO 21528:2017 for detection and enumeration of Enterobacteriaceae in the food chain.