11705
Agar Baird-Parker
NutriSelect® Basic, powder, final pH 6.8±0.2 (25 °C), pkg of 500 g, non-sterile
Sinonimo/i:
Staphylococcus Selective Agar, Baird Parker Agar
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to GB 4789.10-2018
according to ISO 6888-1:2020
according to ISO 6888-2:2020
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 15 g/L
casein peptone, 10 g/L
glycine, 12 g/L
lithium chloride, 5 g/L
meat extract, 5 g/L
sodium pyruvate, 10 g/L
yeast extract, 1 g/L
Confezionamento
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
pH finale
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
veterinary
Compatibilità
selective and differential for Staphylococcus spp.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Alternatively one vial of RPF Supplement (Rabbit Plasma Fibrinogen Supplement; Cat. No 05939) may be added to 90 ml Baird Parker Agar Base with in place of egg yolk emulsion for the identification of coagulase positive staphylococci.
This medium is only a part of the identification. Other tests may be required.
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?