1.05406
Agar Baird-Parker (base) GranuCult®
GranuCult® prime, ISO 6888, ISO 22178, FDA-BAM, APHA, granular, pack of 500 g
Sinonimo/i:
Agar Baird-Parker, Agar selettivo per Staphylococcus, agar selettivo per Staphylococcus sec. BAIRD-PARKER (base)
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
APHA
FDA-BAM
ISO 22178
ISO 6888
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Confezionamento
pack of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.8 (37 °C, 58 g/L in H2O)
Solubilità
58 g/L
Densità bulk
570 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Staphylococcus spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Aspetto (colore): bruno-giallastro
pH (25 °C): 6,6-7,0
Comportamento di solidificazione (2 h, 45 °C): liquido
Test della promozione della crescita in accordo con l′attuale versione della norma DIN EN ISO 11133.
Inoculo su terreno di coltura di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Conta delle colonie (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Conta delle colonie (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Recupero su terreno di coltura del test (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): ≥ 50%
Recupero su terreno di coltura del test (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≥ 50%
Crescita (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): assenza di crescita
Crescita (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): assenza di crescita
Crescita (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): nessun limite
Crescita (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): nessun limite
Crescita (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): nessun limite
Crescita (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): nessun limite
Colonie (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Colonie nere o grigie con alone chiaro
Colonie (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Colonie nere o grigie con alone chiaro
Colonie (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): Colonie nere o grigie senza alone chiaro
Colonie (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): Colonie nere o grigie senza alone chiaro
Colonie (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00086)): Colonie nere o grigie senza alone chiaro
Colonie (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): Colonie brune o nere senza alone chiaro
Incubazione:
da 24 ± 2 a 48 ± 2 ore a 37 ± 1 °C aerobica
E. coli 48 ± 2 ore a 37 ± 1 °C aerobica
Un recupero del 50% equivale a un fattore 0,5 di produttività.
Le conte indicate delle colonie risultano dalla somma di una determinazione ripetuta tre volte.
Terreni di coltura di riferimento: Agar soia triptico
Altre note
Nota a piè di pagina
Le designazioni Basic, Plus o Prime stanno ad indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo qualità, da un livello base per la tipologia Basic al CQ standard dei prodotti Plus, fino ad un esame estremamente approfondito per la qualità Prime, a beneficio di una piena conformità normativa.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3