Documenti fondamentali
1.10493
Millipore
Brodo infuso cuore-cervello GranuCult®
ISO 6888, To support the growth of fastidious and non-fastidious microorganisms
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
APHA
ISO 6888
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (37 °C, 37 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
37 g/L
Densità bulk
730 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
heterotrophic bacteria
Descrizione generale
Il brodo BHI (infusione cuore-cervello) è un terreno selettivo granulare raccomandato per la coltivazione di diversi batteri esigenti e di Staphylococci per il test della coagulasi plasmatica. I granuli assicurano una rapida e uniforme dissoluzione in acqua. Evita inoltre l′agglutinazione del terreno e l′inalazione della polvere trasportata dall′aria. La digestione enzimatica di tessuti e infusioni animali (cervello di vitello e cuore di manzo) serve come fonte di carbonio, azoto, fattori di crescita essenziali, aminoacidi e vitamine. Il glucosio serve come fonte di energia. Il sodio fosfato bibasico aiuta a mantenere l′attività tampone del terreno, mentre il cloruro di sodio ne mantiene l′equilibrio osmotico.
Applicazioni
Il brodo BHI (infusione cuore-cervello) è un terreno molto nutriente e tamponato che supporta la crescita di microrganismi esigenti e non esigenti, inclusi batteri aerobi e anaerobi.
Risultati analitici
Aspetto (colore): bruno
Aspetto (limpidezza): limpido
pH (25  °C): 7,2-7,6
Test della promozione della crescita conforme all′attuale versione di DIN EN ISO 11133.
Inoculo su terreno di riferimento (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Bacteroides fragilis ATCC 25285): ≤ 100
Inoculo su terreno di riferimento (Haemophilus influenzae ATCC 33391): ≤ 100
Crescita (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): da buona a molto buona
Crescita (Streptococcus pneumoniae ATCC 6305): da buona a molto buona
Crescita (Streptococcus pyogenes ATCC 19615): da buona a molto buona
Crescita (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): da buona a molto buona
Crescita (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): da buona a molto buona
Crescita (Bacteroides fragilis ATCC 25285): da buona a molto buona
Crescita (Haemophilus influenzae ATCC 33391): da buona a molto buona
Incubazione:
24 ± 2 ore a 37 ± 1 °C aerobica
C. albicans 44 ± 4 ore a 37 ± 1 °C aerobica
B. fragilis 44 ± 4 ore a 37 ± 1 °C anaerobica
H. influenza 44 ± 4 ore a 37 ± 1 °C microaerofila e con l′aggiunta di fattore X+V.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Malonate broth pH 6.7±0.2 (25 °C), NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Millipore
M8802
Malonate broth