Documenti fondamentali
1.07241
Supelco
Rosso fenolo
pH indicator, ACS
Sinonimo/i:
Rosso fenolo
About This Item
Formula condensata:
(C6H4OH)2C7H4SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
205-609-7
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Rosso fenolo, indicator ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
solid
Perdita
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
Punto di fusione
>300 °C
Densità bulk
200‑300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il rosso fenolo (fenolsolfonftaleina, PH R) appartiene alla classe dei coloranti triarilmetanici. Si tratta di un colorante anionico idrosolubile, utilizzato perlopiù come indicatore di pH nei laboratori di biologia cellulare. Inoltre, in numerosi protocolli viene impiegato per determinare la presenza di perossido di idrogeno (H2O2).
Applicazioni
Il rosso fenolo può essere usato come:
  • colorante nella preparazione del fotodiodo rosso fenolo/n-Si [rosso fenolo/wafer di silicio di tipo-n] mediante un processo di spin coating. Il dispositivo è finalizzato ad applicazioni di fotorivelazione.
  • Colorante in grado di cambiare colore nella progettazione di un sensore di pH a fibra ottica, dal momento che, man mano che l′acidità aumenta, le proprietà di assorbimento del colorante passano dalla porzione verde a quella blu dello spettro ottico.
  • Indicatore nella determinazione del pH delle acque dolci.
Caratteristiche e vantaggi
Il rosso fenolo viene impiegato per rivelare le variazioni di pH nelle colture cellulari, assumendo:
  • colore giallo a pH ≤ 6,4
  • colore rosso a pH ≥ 8,2
Risultati analitici
Aspetto della soluzione: test superato
Intervallo della 1a transizione: pH 1,2 - pH 3.0 arancio brunastro - giallo
Intervallo della 2a transizione: pH 6,5 - pH 8,0 giallo brunastro - rosso violetto
Perdita all′essiccazione (110 °C): ≤ Intervallo della 1
transizione (secondo ACS): test superato
Conforme ad ACS
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Cresol red indicator Reag. Ph Eur
Supelco
1.05225
Cresol red
Cresol red indicator grade, Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
114472
Cresol red
Neutral Red Dye content ≥90 %
Sigma-Aldrich
N7005
Neutral Red